Stampa…
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452018-1G OR452018-5G
APOSOR452018-1GEA 47.3 EUR
APOSOR452018-1G APOSOR452018-5G
3-Cyclohexyl-DL-alanine 97%
3-Cyclohexyl-DL-alanine
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00996128
CAS Number: 4441-50-3