3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452017-1G
OR452017-500MG
APOSOR452017-1GEA
522
EUR
APOSOR452017-1G
APOSOR452017-500MG
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine 97%
3,4-Dimethyl-L-phenylalanine
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264360 CAS Number: 142995-28-6 |