Stampa…
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452016-1G OR452016-500MG
APOSOR452016-1GEA 522 EUR
APOSOR452016-1G APOSOR452016-500MG
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine 97%
5-Chloro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05227941
CAS Number: 603105-71-1