2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452015-1G
OR452015-500MG
OR452015-5G
APOSOR452015-1GEA
261
EUR
APOSOR452015-1G
APOSOR452015-500MG
APOSOR452015-5G
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Dichloro-DL-phenylalanine
Formula:
C₉H₉Cl₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05228013 CAS Number: 110300-03-3 |