Stampa…
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)acetic acid, H-D-Phg(3-Cl)-OH
OR452013-1G OR452013-500MG OR452013-5G
APOSOR452013-1GEA 263 EUR
APOSOR452013-1G APOSOR452013-500MG APOSOR452013-5G
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine 97%
(R)-2-(3-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371715
CAS Number: 25698-37-7