Stampa…
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452011-1G OR452011-250MG OR452011-500MG
APOSOR452011-1GEA 524 EUR
APOSOR452011-1G APOSOR452011-250MG APOSOR452011-500MG
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(S)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840392
CAS Number: 478183-60-7