Stampa…
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR45201-1G OR45201-250MG
APOSOR45201-1GEA 698 EUR
APOSOR45201-1G APOSOR45201-250MG
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
4-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,229 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219464
CAS Number: 2416262-91-2