Stampa…
7-Bromo-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452009-250MG OR452009-500MG
APOSOR452009-250MGEA 699 EUR
APOSOR452009-250MG APOSOR452009-500MG
7-Bromo-D-tryptophan 97%
7-Bromo-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264336
CAS Number: 496929-99-8