7-Bromo-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
H-Trp(7-Br)-OH, (S)-2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR452008-250MG
OR452008-500MG
APOSOR452008-250MGEA
700
EUR
APOSOR452008-250MG
APOSOR452008-500MG
7-Bromo-L-tryptophan 97%
7-Bromo-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Peso molecolare: 283,121 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264335 CAS Number: 75816-19-2 |