Stampa…
5-Chloro-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452007-1G OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA 441 EUR
APOSOR452007-1G APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797629
CAS Number: 52448-15-4