Stampa…
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452006-1G OR452006-250MG
APOSOR452006-1GEA 938 EUR
APOSOR452006-1G APOSOR452006-250MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264326
CAS Number: 75816-20-5