Stampa…
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452004-1G OR452004-5G
APOSOR452004-1GEA 222 EUR
APOSOR452004-1G APOSOR452004-5G
3-Iodo-DL-phenylalanine 97%
3-Iodo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05227974
CAS Number: 20846-38-2