Stampa…
2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(2-iodophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2-I)-OH
OR452003-1G OR452003-500MG OR452003-5G OR452003-250MG
APOSOR452003-1GEA 201 EUR
APOSOR452003-1G APOSOR452003-500MG APOSOR452003-5G APOSOR452003-250MG
2-Iodo-DL-phenylalanine 97%
2-Iodo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀INO₂
Peso molecolare: 291.086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05227973
CAS Number: 1986-86-3