2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452002-1G
OR452002-5G
APOSOR452002-1GEA
139
EUR
APOSOR452002-1G
APOSOR452002-5G
2-Cyano-DL-phenylalanine 97%
2-Cyano-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 190.199 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264319 CAS Number: 263396-40-3 |