5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR45200-1G
OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA
696
EUR
APOSOR45200-1G
APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₇BrOS Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32219463 CAS Number: 2301169-82-2 |