Stampa…
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR45199-1G OR45199-250MG
APOSOR45199-1GEA 793 EUR
APOSOR45199-1G APOSOR45199-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Peso molecolare: 152,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06802673
CAS Number: 893738-62-0