Stampa…
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
OR45194-1G OR45194-250MG
APOSOR45194-1GEA 1280 EUR
APOSOR45194-1G APOSOR45194-250MG
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₅H₁₀N₄O
Peso molecolare: 142,159 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972517
CAS Number: 96240-10-7