Stampa…
2-Methylbenzofuran-6-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR451800-100MG OR451800-250MG
APOSOR451800-100MGEA 63.8 EUR
APOSOR451800-100MG APOSOR451800-250MG
2-Methylbenzofuran-6-ol
2-Methylbenzofuran-6-ol
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148.159 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09908136
CAS Number: 54584-24-6