Stampa…
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45180-1G OR45180-250MG
APOSOR45180-1GEA 271 EUR
APOSOR45180-1G APOSOR45180-250MG
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
N-(2-Bromophenyl)cyanamide
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197.032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16767981
CAS Number: 343269-59-0