Stampa…
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45179-1G OR45179-250MG
APOSOR45179-1GEA 278 EUR
APOSOR45179-1G APOSOR45179-250MG
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
N-(3-Bromophenyl)cyanamide
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16767982
CAS Number: 70590-12-4