Stampa…
3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR45173-1G OR45173-250MG OR45173-5G
APOSOR45173-1GEA 128 EUR
APOSOR45173-1G APOSOR45173-250MG APOSOR45173-5G
3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
Peso molecolare: 216.685 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19201052
CAS Number: 958651-12-2
UN: 3261
ADR: 8 III