2-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉ClO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD31666885 CAS Number: 1772586-39-6 UN: 3261 ADR: 8,III |