Stampa…
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45171-1G OR45171-250MG
APOSOR45171-1GEA 524 EUR
APOSOR45171-1G APOSOR45171-250MG
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Ethyl 4-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 234,251 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066839
CAS Number: 167626-44-0