Stampa…
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45170-1G OR45170-250MG
APOSOR45170-1GEA 183 EUR
APOSOR45170-1G APOSOR45170-250MG
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₃
Peso molecolare: 241,038 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699647
CAS Number: 550998-59-9