7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR45167-1G
OR45167-250MG
APOSOR45167-1GEA
145
EUR
APOSOR45167-1G
APOSOR45167-250MG
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇BrO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22574014 CAS Number: 875830-98-1 |