Ethyl 7-bromo-5-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₁BrO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31726338 CAS Number: 91571-13-0 |