Stampa…
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45163-1G OR45163-250MG
APOSOR45163-1GEA 727 EUR
APOSOR45163-1G APOSOR45163-250MG
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrO₄
Peso molecolare: 299,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16089983
CAS Number: 150612-67-2