Stampa…
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45162-1G OR45162-250MG
APOSOR45162-1GEA 102 EUR
APOSOR45162-1G APOSOR45162-250MG
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClO₃
Peso molecolare: 196,587 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20528041
CAS Number: 442125-04-4