Stampa…
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45160-1G OR45160-250MG
APOSOR45160-1GEA 488 EUR
APOSOR45160-1G APOSOR45160-250MG
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃
Peso molecolare: 224,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28987315
CAS Number: 74222-19-8