Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR45158-1G
OR45158-250MG
OR45158-5G
APOSOR45158-1GEA
277
EUR
APOSOR45158-1G
APOSOR45158-250MG
APOSOR45158-5G
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉ClO₃ Peso molecolare: 224,64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00275273 CAS Number: 59962-89-9 |