Stampa…
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 132 EUR
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formula: C₁₄H₁₄N₂O
Peso molecolare: 226,274 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043722
CAS Number: 13114-72-2