Stampa…
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45147-1G OR45147-250MG
APOSOR45147-1GEA 270 EUR
APOSOR45147-1G APOSOR45147-250MG
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile 98%
Benzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08848199
CAS Number: 2602-85-9