Stampa…
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451457-1G OR451457-5G
APOSOR451457-1GEA 81.5 EUR
APOSOR451457-1G APOSOR451457-5G
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
2-Amino-4-ethylphenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 173,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21602524
CAS Number: 79509-90-3