Stampa…
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451453-1G OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA 78.6 EUR
APOSOR451453-1G APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂BrClN₂
Peso molecolare: 181,418 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30079725
CAS Number: 27258-12-4