Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451452-1G
OR451452-5G
APOSOR451452-1GEA
198
EUR
APOSOR451452-1G
APOSOR451452-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formula:
C₆H₆N₄ Peso molecolare: 134,139 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01693048 CAS Number: 1194-63-4 |