Stampa…
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451450-1G OR451450-5G
APOSOR451450-1GEA 69.6 EUR
APOSOR451450-1G APOSOR451450-5G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-amine hydrochloride
Formula: C₆H₆N₄·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371291
CAS Number: 1431970-26-1