Stampa…
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451441-1G OR451441-5G
APOSOR451441-1GEA 63.8 EUR
APOSOR451441-1G APOSOR451441-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₆ClN₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142897
CAS Number: 1197235-09-8