4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451440-10G
OR451440-1G
OR451440-5G
APOSOR451440-10GEA
179
EUR
APOSOR451440-10G
APOSOR451440-1G
APOSOR451440-5G
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Formula:
C₃H₄BrN₃·BrH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08456823 CAS Number: 16461-99-7 |