Stampa…
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR45144-1G OR45144-250MG OR45144-5G
APOSOR45144-1GEA 111 EUR
APOSOR45144-1G APOSOR45144-250MG APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₈BrN
Peso molecolare: 210,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12025077
CAS Number: 72054-56-9