Stampa…
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR451432-1G OR451432-5G OR451432-10G
APOSOR451432-1GEA 42.3 EUR
APOSOR451432-1G APOSOR451432-5G APOSOR451432-10G
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
{3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl}boronic acid hydrochloride
Formula: C₉H₁₄BNO₂·ClH
Peso molecolare: 215,485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD20731144
CAS Number: 1485417-01-3