Stampa…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451431-1G OR451431-25G OR451431-5G
APOSOR451431-1GEA 267 EUR
APOSOR451431-1G APOSOR451431-25G APOSOR451431-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₄H₆IN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00847646
CAS Number: 150187-16-9