Stampa…
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 377 EUR
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formula: C₄H₇N₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25368943
CAS Number: 1431963-06-2