Stampa…
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451424-1G OR451424-5G
APOSOR451424-1GEA 176 EUR
APOSOR451424-1G APOSOR451424-5G
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
(3-Methylisoxazol-5-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17078885
CAS Number: 288318-31-0