Stampa…
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451423-1G OR451423-5G
APOSOR451423-1GEA 75.7 EUR
APOSOR451423-1G APOSOR451423-5G
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
4-Bromo-5-methylthiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₆H₅BrOS
Peso molecolare: 205,072 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01118659
CAS Number: 29421-75-8