Stampa…
2,4-Dimethylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451416-1G OR451416-5G
APOSOR451416-1GEA 348 EUR
APOSOR451416-1G APOSOR451416-5G
2,4-Dimethylpiperidine
2,4-Dimethylpiperidine
Formula: C₇H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129009
CAS Number: 6287-19-0