Stampa…
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451412-1G OR451412-5G
APOSOR451412-1GEA 190 EUR
APOSOR451412-1G APOSOR451412-5G
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423395
CAS Number: 1003293-40-0