Stampa…
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451410-1G OR451410-5G
APOSOR451410-1GEA 30.6 EUR
APOSOR451410-1G APOSOR451410-5G
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
4-Chloro-5-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 161,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00195034
CAS Number: 512810-26-3