Stampa…
Sodium ethanethiolate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR45141-10G OR45141-50G
APOSOR45141-10GEA 178 EUR
APOSOR45141-10G APOSOR45141-50G
Sodium ethanethiolate 90%
Sodium ethanethiolate
Formula: C₂H₅S·Na
Peso molecolare: 84,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066318
CAS Number: 811-51-8
UN: 3263
ADR: 8,II