Stampa…
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451408-1G OR451408-5G
APOSOR451408-1GEA 33.5 EUR
APOSOR451408-1G APOSOR451408-5G
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12548010
CAS Number: 1248516-15-5