Stampa…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451407-1G OR451407-5G
APOSOR451407-1GEA 36.4 EUR
APOSOR451407-1G APOSOR451407-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₅H₈BrN₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04967288
CAS Number: 663941-75-1
UN: 3259
ADR: 8,III